Documents
U3754
Sigma-Aldrich
Uridine-2-14C
aqueous ethanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
40-60 mCi per mmol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC1OC(C(O)C1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Conditionnement
serum bottle
Forme physique
Aqueous solution containing 2% ethanol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable