Key Documents
T7790
Sigma-Aldrich
Tyrphostin 63
≥98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzyl malononitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Puissance
6500 μM IC50 (negative control)
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(CC(C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2O/c11-6-9(7-12)5-8-1-3-10(13)4-2-8/h1-4,9,13H,5H2
Clé InChI
PDRLQWJJFLVIRC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
EGFR tyrosine kinase inhibitor.
Notes préparatoires
Tyrphostins are soluble in DMSO. Although the presence of water in the solution may accelerate hydrolysis, frozen solutions in DMSO should still be stable for months.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable