T2576
Monoclonal Anti-TIS7 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone IRT537, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Interferon-Related Developmental Regulator 1 (IFRD1) (human), Anti-PC4 (rat), Anti-TPA-Induced Sequence 7 (mouse)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IRT537, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 using extracts of COS7 cells transfected with mouse Tis7
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFRD1(3475)
mouse ... Ifrd1(15982)
rat ... Ifrd1(29596)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable