Key Documents
T1642
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Synonyme(s) :
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Remplacé(e)(s) par