Documents
T1286
Sigma-Aldrich
Nε-p-Tosyl-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC=C(S(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H20N2O4S/c1-10-5-7-11(8-6-10)20(18,19)15-9-3-2-4-12(14)13(16)17/h5-8,12,15H,2-4,9,14H2,1H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
Clé InChI
FRJAAXSHLGSWAP-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable