SRP8057
Tim-4 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
T-cell membrane protein 4, TIM4, TIMD4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
monomer 58 kDa by calculation
Conditionnement
pkg of 100 μg
Impuretés
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TIMD4(91937)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable