SRP6560
Wnt-2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
INT1L1, IRP, Int-1-like protein 1, Int-1-related protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
39.9 kDa
Conditionnement
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... WNT2(7472)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com