Documents
SRP0707
Sigma-Aldrich
PAD Cocktail, Active
recombinant
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~95-100 kDa
Concentration
0.5 μg/μL (0.1 ug/uL each PAD)
Numéro d'accès
BC025718
BC049947
NM_013358
NM_016233
NM_207421
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Useful for citrullination and Western blot.
Actions biochimiques/physiologiques
The five full length recombinant PAD proteins (1, 2, 3, 4 and 6) expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using N-terminal GST tags. This mixture is ideally suited for in vitro citrullination of protein targets.
Reconstitution
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Stockage et stabilité
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable