SRP0552
B7-2 (CD86), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
B7.2, B70, BU63, CD86, FUN-1, T-lymphocyte activation antigen CD86
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
53.8 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD86(12524)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable