SRP0211
PTP-D2/PTPN14 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Cytoskeletal-associated protein tyrosine phosphatase, PTP36, PTPN14, Pez, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 14
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
61 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PTPN14(5784)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires