SRP0209
PRL-2 (2-167) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
OV-1, PRL-2, PTP4A2, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 2
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
19.1 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PTP4A2(8073)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires