SML4104
Tomatine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3β,5α,22β,25S)-Spirosolan-3-yl O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranoside, Lycopersicin, NSC 234440, NSC 9223, Spirosolane, α-Tomatine, alpha-tomatine
About This Item
Source biologique
tomato
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Tomatine (Lycopersicin) is a natural glycoalkaloid from tomatoes that exhibits fungicidal, antimicrobial, and insecticidal properties. Tomatine induces apoptosis in cancer cell lines.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable