Principaux documents
SML3883
Sigma-Aldrich
Cephalofurimazine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-benzyl-6-(2,3-difluorophenyl)-2-(furan-2-ylmethyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CFz
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H17F2N3O2
Poids moléculaire :
417.41
Code UNSPSC :
41106609
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le produit SML3883 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance.
Cephalofurimazine is a brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance. Cephalofurimazine combined with Antares luciferase generates greater than 20-fold more signal from the brain than standard d-luciferin with firefly luciferase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
An optimized bioluminescent substrate for non-invasive imaging in the brain
Nature Chemical Biology, 19(6), 731-739 (2023)