Documents
SML3023
Sigma-Aldrich
NR187
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((4-Chlorobenzyl)(ethyl)amino)-4-(cyclopentylamino)-N-(3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide, NR162 control, NR162 inactive control, NR162 negative control
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H35ClN6O2
Poids moléculaire :
499.05
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
film
Couleur
colorless
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
NR187 is an inactive analog of and negative control for the potent and selective inhibitor NR162 against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable