SML2872
EIDD-1931
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(oh)4Cyd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-(hydroxyamino)pyrimidin-2(1H)-one, 4-N-HO-Cyd, BHC, EIDD 1931, EIDD 2801 metabolite, EIDD-2801 metabolite, EIDD1931, EIDD2801 metabolite, N4-Hydroxycytidine, N4-OHcyd, N4OHcyd, NHC, beta-D-N4-Hydroxycytidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H13N3O6/c13-3-4-6(14)7(15)8(18-4)12-2-1-5(11-17)10-9(12)16/h1-2,4,6-8,13-15,17H,3H2,(H,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
XCUAIINAJCDIPM-XVFCMESISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable