SML2191
D-Moses
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R,2R)-N1,N1-Dimethyl-N2-(3-methyl-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazin-6-yl)-1-phenyl-1,2-propanediamine
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=NN=C2N1N=C(N[C@H](C)[C@@H](C3=CC=CC=C3)N(C)C)C4=CC=CC=C42
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable