Documents
SML0994
Sigma-Aldrich
DFU
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(3-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, 5,5-Dimethyl-3-(3 fluorophenyl)-4-(4 methylsulphonal) phenyl-2 (5H)-furanone, CID 9906892
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17FO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.40
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
DFU is an orally available highly selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor that potently inhibits lipopolysaccharide (LPS)-induced PGE2 production in a human whole blood assay.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research