SML0296
Pyroxamide
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
N1-Hydroxy-N8-3-pyridinyl-octanediamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1cccnc1
InChI
1S/C13H19N3O3/c17-12(15-11-6-5-9-14-10-11)7-3-1-2-4-8-13(18)16-19/h5-6,9-10,19H,1-4,7-8H2,(H,15,17)(H,16,18)
Clé InChI
PTJGLFIIZFVFJV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable