Key Documents
SMB00903
Sigma-Aldrich
Rebaudioside F
Synonyme(s) :
Rebaudioside F
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C43H68O22
Poids moléculaire :
936.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
Source biologique
Stevia sp.
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Rebaudioside F is a diterpenoid glycoside isolated from the leaves of a high rebausioside C producing line of Stevia rebaudiana.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable