SMB00566
Thielavin B
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=C(OC)C(C)=C(OC(C2=C(O)C(C)=C(O)C=C2C)=O)C(C)=C1C)OC3=C(C)C(C)=C(C(O)=O)C(OC)=C3C
InChI
1S/C31H34O10/c1-12-11-20(32)17(6)24(33)21(12)30(36)40-26-16(5)14(3)23(28(39-10)19(26)8)31(37)41-25-15(4)13(2)22(29(34)35)27(38-9)18(25)7/h11,32-33H,1-10H3,(H,34,35)
Clé InChI
UULGWGARYDGVBM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable