SBR00066
Amikacin Ready Made Solution
25 mg/mL in water
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Activité spécifique
Antibacterial
Concentration
25 mg/mL in water
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C([C@@H](O)CCN)N[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O3)[C@@H](N)C1.O=S(O)(O)=O.[F,Cl,Br,I]
InChI
1S/C22H43N5O13.H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
Clé InChI
HIBICIOPDUTNRR-XTHCGPPUSA-N
Description générale
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable