Principaux documents
SAB5702363
Sigma-Aldrich
Anti-DDAH2 Antibody, clone 5M4Y4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DDAH, DDAHII, G6a, HEL-S-277, NG30
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5M4Y4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
30 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.05 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLQLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEV
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDAH2(23564)
Description générale
This gene encodes a dimethylarginine dimethylaminohydrolase. The encoded enzyme functions in nitric oxide generation by regulating the cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity. The protein may be localized to the mitochondria. Alternative splicing resulting in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human DDAH2 (O95865).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1