Principaux documents
SAB4700609
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRAT1-PE antibody produced in mouse
clone TRIM-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-T cell receptor-interacting molecule, Anti-TRIM
100 μG
402,00 $
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
402,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TRIM-04, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
0.1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRAT1(50852)
Description générale
The antibody TRIM-04 reacts with T cell receptor-interacting molecule (TRIM), a 30 kDa adaptor protein expressed by T cells.
Immunogène
Recombinant intracellular domain (aa 29-186) of human TRIM
Application
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:50. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable