SAB4700514
Monoclonal Anti-TCR beta antibody produced in mouse
clone MEM-262, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-TCR β (Vβ5.3-related)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-262, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRB@(6957)
Description générale
TCR β/TCRB (T cell receptor β chain) is located on human chromosome 7q34. This gene has at least 65 rearrangeable Vβ gene segments (27 Vβ families), two Dβ segments (Dβ1 and Dβ2), two clusters of Jβ gene segments (Jβ1.1–Jβ 1.6 and Jβ2.1–Jβ2.7) and two Cβ gene segments.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable