SAB4700116
Monoclonal Anti-CD20-Biotin antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MS4A1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MS4A1(931)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable