SAB4503458
Anti-B3GALT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
β-1,3-GalTase 2, β-1,3-galactosyltransferase 2, β3Gal-T2, UDP-galactose:2-acetamido-2-deoxy-D-glucose 3β-galactosyltransferase 2
698,00 $
About This Item
698,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 49 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:60000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B3GALT2(8707)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 373-422
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable