SAB4502748
Anti-SFRS5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Delayed-early protein HRS, Pre-mRNA-splicing factor SRP40
698,00 $
About This Item
698,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 31 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SFRS5(6430)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 71-120
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable