SAB4501053
Anti-CADM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CADM2, Cell adhesion molecule 2, IGSF4D, Immunoglobulin superfamily member 4D, Nectin-like protein 3
692,00 $
About This Item
692,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 47 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CADM2(253559)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 131-180
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable