SAB4300134
Anti-phospho-HSPB1 (pSer15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CMT2F antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp586P1322 antibody produced in rabbit, Anti-HMN2B antibody produced in rabbit, Anti-HS.76067 antibody produced in rabbit, Anti-heat shock 27kDa protein 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~27 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(G-P-SP-W-D)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer15)
Informations sur le gène
human ... HSPB1(3315)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable