MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
SAB4200493
Sigma-Aldrich
Anti-IAPP antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-DAP, Anti-IAP, Anti-amyline, Anti-peptide associé au diabète, Anti-polypeptide amyloïde des îlots pancréatiques
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human pancreas.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat insulinoma RIN-5F cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Iapp(15874)
rat ... Iapp(24476)
Description générale
L'IAPP (polypeptide amyloïde des îlots pancréatiques, ou amyline) est une hormone peptidique de 37 résidus sécrétée par les cellules β des îlots du pancréas. L'IAPP est produit dans les cellules β du pancréas à partir d'un précurseur de 89 acides aminés, le propolypeptide amyloïde des îlots pancréatiques (proIAPP), qui subit des modifications post-traductionnelles complexes, notamment un clivage par une protéase, une amidation C-terminale et la formation d'un pont disulfure intramoléculaire, pour donner l'IAPP mature.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant à une séquence située à l'extrémité C-terminale du pro-IAPP de rat, conjugué à KLH. La séquence correspondante est identique dans l'IAPP de souris et est identique à 74 % dans l'IAPP humain.
Application
L'anticorps anti-IAPP produit chez le lapin a été utilisé en immunohistochimie et en immunofluorescence.
Actions biochimiques/physiologiques
L'IAPP (ou amyline) intervient dans la régulation de la glycémie en ralentissant la vidange gastrique et en favorisant la satiété, évitant ainsi les pics post-prandiaux du taux de glucose. L'IAPP a été associée au diabète de type 2 et à la perte de cellules β des îlots pancréatiques. La région (20-29) de l'IAPP humain qui est, selon les études menées, essentielle à la formation de l'amyloïde, pourrait être un facteur clé de l'initiation de l'agrégation amyloïde. La formation d'amyloïde dans les îlots pancréatiques, initiée par l'agrégation de l'IAPP, peut contribuer à la perte progressive des cellules β des îlots du pancréas. Les dépôts d'amyloïde issus de l'IAPP sont généralement observés dans les îlots pancréatiques de patients souffrant d'un diabète de type 2 ou d'un cancer du type insulinome. L'IAPP, tout comme le peptide β-amyloïde associé à la maladie d'Alzheimer, peut induire l'apoptose des cellules β produisant l'insuline.
Forme physique
Solution dans un tampon phosphate salin 0,01 M (pH 7,4) contenant de l'azide de sodium 15 mM.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable