SAB2900618
Anti-HTR6/5-HT36 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
5-HT-6, 5-HT6, 5-HT6 receptor, 5-HT6R, 5-hydroxytryptamine receptor 6, HTR6
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
horse, dog, rat, hamster, human, monkey
Technique(s)
immunohistochemistry: 20 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTR6(3362)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable