SAB2108808
Anti-PXDN (N-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
AK155, IL-26
639,00 $
About This Item
639,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
79 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine, guinea pig, horse, mouse, human, rabbit, rat
Concentration
0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PXDN(7837)
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable