SAB1412245
ANTI-PBK antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ14385, Nori-3, PBK, SPK, TOPK
622,00 $
About This Item
622,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.73 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PBK(55872)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MEGISNFKTPSKLSEKKKSVLCSTPTINIPASPFMQKLGFGTGVNVYLMKRSPRGLSHSPWAVKKINPICNDHYRSVYQKRLMDEAKILKSLHHPNIVGYRAFTEANDGS
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable