Principaux documents
SAB1410840
Sigma-Aldrich
Anti-NID1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
NID
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 122.1 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NID1(4811)
Description générale
This gene encodes a member of the nidogen family of basement membrane glycoproteins. The protein interacts with several other components of basement membranes, and may play a role in cell interactions with the extracellular matrix. (provided by RefSeq)
Immunogène
NID1 (AAH45606.1, 1 a.a. ~ 1114 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLASSSRIRAAWTRALLLPLLLAGPVGCLSRQELFPFGPGQGDLELEDGDDFVSPALELRGALRFYDRSDIDAVYVTTNGIIATSEPPAKESHPGLFPPTFGAVAPFLADLDTTDGLGKVYYREDLSPSITQRAAECVHRGFPEISFQPSSAVVVTWESVAPYQGPSRDPDQKGKRNTFQAVLASSDSSSYAIFLYPEDGLQFHTTFSKKENNQVPAVVAFSQGSVGFLWKSNGAYNIFANDRESIENLAKSSNSGQQGVWVFEIGSPATTNGVVPADVILGTEDGAEYDDEDEDYDLATTRLGLEDVGTTPFSYKALRRGGADTYSVPSVLSPRRAATERPLGPPTERTRSFQLAVETFHQQHPQVIDVDEVEETGVVFSYNTDSRQTCANNRHQCSVHAECRDYATGFCCSCVAGYTGNGRQCVAEGSPQRVNGKVKGRIFVGSSQVPIVFENTDLHSYVVMNHGRSYTAISTIPETVGYSLLPLAPVGGIIGWMFAVEQDGFKNGFSITGGEFTRQAEVTFVGHPGNLVIKQRFSGIDEHGHLTIDTELEGRVPQIPFGSSVHIEPYTELYHYSTSVITSSSTREYTVTEPERDGASPSRIYTYQWRQTITFQECVHDDSRPALPSTQQLSVDSVFVLYNQEEKILRYALSNSIGPVREGSPDALQNPCYIGTHGCDTNAACRPGPRTQFTCECSIGFRGDGRTCYEVEKTRCQHEREHILGAAGATDPQRPIPPGLFVPECDAHGHYAPTQCHGSTGYCWCVDRDGREVEGTRTRPGMTPPCLSTVAPPIHQGPAVPTAVIPLPPGTHLLFAQTGKIERLPLEGNTMRKTEAKAFLHVPAKVIIGLAFDCVDKMVYWTDITEPSIGRASLHGGEPTTIIRQDLGSPEGIAVDHLGRNIFWTDSNLDRIEVAKLDGTQRRVLFETDLVNPRGIVTDSVRGNLYWTDWNRDNPKIETSYMDGTNRRILVQDDLGLPNGLTFDAFSSQLCWVDAGTNRAECLNPSQPSRRKALEGLQYPFAVTSYGKNLYFTDWKMNSVVALDLAISKETDAFQPHKQTRLYGITTALSQCPQGHNYCSVNNGGCTHLCLATPGSRTCRCPDNTLGVDCIEQK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable