Principaux documents
SAB1410465
Sigma-Aldrich
Anti-RICTOR antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp686B11164, KIAA1999, MGC39830, mAVO3
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 29.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RICTOR(253260)
Description générale
RICTOR and MTOR (FRAP1; MIM 601231) are components of a protein complex that integrates nutrient- and growth factor-derived signals to regulate cell growth (Sarbassov et al., 2004 [PubMed 15268862]).[supplied by OMIM
Immunogène
RICTOR (AAH29608.1, 1 a.a. ~ 265 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAIGRGRSLKNLRVRGRNDSGEENVPLDLTREPSDNLREILQNVARLQGVSNMRKLGHLNNFTKLLCDIGHSEEKLGFHYEDIIICLRLALLNEAKEVRAAGLRALRYLIQDSSILQKVLKLKVDYLIARCIDIQQSNEVERTQALRLVRKMITVNASLFPSSVTNSLIAVGNDGLQERDRMVRACIAIICELALQNPEVVALRGGLNTILKNVIDCQLSRINEALITTILHLLNHPKTRQYVRADVELEVGTLIFFSSFKILL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable