Principaux documents
SAB1406515
Sigma-Aldrich
Anti-MLX antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MAD7, MXD7, TCFL4, bHLHd13
50 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~24.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MLX(6945)
Description générale
The product of this gene belongs to the family of basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLH-Zip) transcription factors. These factors form heterodimers with Mad proteins and play a role in proliferation, determination and differentiation. This gene product may act to diversify Mad family function by its restricted association with a subset of the Mad family of transcriptional repressors, namely, Mad1 and Mad4. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
MLX (NP_937848.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTEPGASPEDPWVKVEYAYSDNSLDPDDEDSDYHQEAYKESYKDRRRRAHTQAEQKRRDAIKRGYDDLQTIVPTCQQQDFSIGSQKLSKAIVLQKTIDYIQFLHKEKKKQEEEVSTLRKDVTALKIMKVNYEQIVKAHQDNPHEGEDQVSDQVKFNVFQGIMDSLFQSFNASISVASFQELSACVFSWIEEHCKPQTLREIVIGVLHQLKNQLY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable