SAB1405382
Monoclonal Anti-UNC13D antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UNC13D(201294)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
ATLLSHPQQRPPFLRQAIKIRRRRVRDLQDPPPQMAPEIQPPSHHFSPEQRALLYEDALYTVLHRLGHPEPNHVTEASELLRYLQEAFHVEPEEHQQTL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable