SAB1405289
Monoclonal Anti-APOL3 antibody produced in mouse
clone 4E5, ascites fluid
Synonyme(s) :
APOLIII, CG12-1
639,00 $
About This Item
WB
western blot: 1:500-1:1000
639,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E5, monoclonal
Poids mol.
antigen ~36.78 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APOL3(80833)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
VEHSYTSSAEAEASRLTATSIDRLKVFKEVMRDITPNLLSLLNNYYEATQTIGSEIRAIRQARARARLPVTTWRISAGSGGQAERTIAGTTRAVSRG
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable