SAB1404600
Monoclonal Anti-DEGS1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F9, ascites fluid
Synonyme(s) :
DEGS, DES1, Des-1, FADS7, MGC5079, MIG15, MLD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F9, monoclonal
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DEGS1(8560)
Description générale
Immunogène
Sequence
SGHFIAEHYMFLKGHETYSYYGPLNLLTFNVGYHNEHHDFPNIPGKSLPLVRKIAAEYYDNLPHYNSWIKVLYDFVMDDTISPYSRMKRHQKGEMVLE
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable