SAB1404528
Monoclonal Anti-WRB antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CHD5
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.14 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WRB(7485)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
PSFSSFMSRVLQKDAEQESQMRAEIQDMKQELSTVNMMDEFARYARLERKINKMTDKLKTHVKARTAQLAKIK
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable