Principaux documents
SAB1403291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHST12 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C4S-2, C4ST-2, C4ST2
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.56 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHST12(55501)
Description générale
Chondroitin 4-sulfotransferases, such as CHST12, add sulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine residues in chondroitin (Hiraoka et al., 2000 [PubMed 10781601]).[supplied by OMIM
Immunogène
CHST12 (NP_061111.1, 56 a.a. ~ 150 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RDRELTADSDVDEFLDKFLSAGVKQSDLPRKETEQPPAPGSMEESVRGYDWSPRDARRSPDQGRQQAERRSVLRGFCANSSLAFPTKERAFDDIP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable