Principaux documents
SAB1400253
Sigma-Aldrich
Anti-ACSM3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SA, Anti-SAH
50 μG
673,00 $
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
673,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACSM3(6296)
Catégories apparentées
Immunogène
ACSM3 (NP_005613.2, 1 a.a. ~ 586 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLARVTRKMLRHAKCFQRLAIFGSVRALHKDNRTATPQNFSNYESMKQDFKLGIPEYFNFAKDVLDQWTDKEKAGKKPSNPAFWWINRNGEEMRWSFEELGSLSRKFANILSEACSLQRGDRVILILPRVPEWWLANVACLRTGTVLIPGTTQLTQKDILYRLQSSKANCIITNDVLAPAVDAVASKCENLHSKLIVSENSREGWGNLKELMKHASDSHTCVKTKHNEIMAIFFTSGTSGYPKMTAHTHSSFGLGLSVNGRFWLDLTPSDVMWNTSDTGWAKSAWSSVFSPWIQGACVFTHHLPRFEPTSILQTLSKYPITVFCSAPTVYRMLVQNDITSYKFKSLKHCVSAGEPITPDVTEKWRNKTGLDIYEGYGQTETVLICGNFKGMKIKPGSMGKPSPAFDVKIVDVNGNVLPPGQEGDIGIQVLPNRPFGLFTHYVDNPSKTASTLRGNFYITGDRGYMDKDGYFWFVARADDVILSSGYRIGPFEVENALNEHPSVAESAVVSSPDPIRGEVVKAFVVLNPDYKSHDQEQLIKEIQEHVKKTTAPYKYPRKVEFIQELPKTISGKTKRNELRKKEWKTI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ashish Lal et al.
PLoS genetics, 7(11), e1002363-e1002363 (2011-11-22)
A simple biochemical method to isolate mRNAs pulled down with a transfected, biotinylated microRNA was used to identify direct target genes of miR-34a, a tumor suppressor gene. The method reidentified most of the known miR-34a regulated genes expressed in K562