SAB1305542
MONOCLONAL ANTI-CD138 (C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 587CT7.3.6.5, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CD_antigen=CD138, Flags: Precursor, SDC, SDC1, Syndecan-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
crude ascites
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
587CT7.3.6.5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
32462 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:8000
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDC1(6382)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable