SAB1305501
MONOCLONAL ANTI-UBC9 antibody produced in mouse
clone 67AT1273.95.90, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SUMO-conjugating enzyme UBC9, SUMO-protein ligase, UBC9, UBCE9, UBE2I
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
67AT1273.95.90, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
18007 Da
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:100-~1:500
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... UBE2I(7329)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable