Documents
S5546
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Gly-Gly-Gly-p-nitroanilide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19N5O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.35
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H19N5O8/c22-12(5-6-16(26)27)17-7-13(23)18-8-14(24)19-9-15(25)20-10-1-3-11(4-2-10)21(28)29/h1-4H,5-9H2,(H,17,22)(H,18,23)(H,19,24)(H,20,25)(H,26,27)
Clé InChI
KWWNDIKPXGRBBN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable