S1444
Anti-Sprouty 2 (N-Terminal) from rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-IGAN3, Anti-hSPRY2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 32-35 kDa (doublet)
Espèces réactives
human, canine
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 293-T transfected with human Sprouty 2.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using 293-T cells transfected with human Sprouty 2.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using MDCK (Madin Darby canine kidney) cells.
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPRY2(10253)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable