Principaux documents
PZ0391
Sigma-Aldrich
PF-06745268
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[(1aS,7bS)-1a,2-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]cyclopropa[d]pyran-7b(1H)-yl]methyl]-3,4-dihydro-7-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-1,6-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H25F3N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.50
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -13 to -17°, c = 1.0 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(N2C=C(N=C2)C)=CC=C3N1CCN(C[C@@]4(C5)[C@@]5([H])C(C)(C)OC6=C4C=C(C(F)(F)F)C=C6)C3=O
Clé InChI
LHTSLMHEFKNOOX-PXDATVDWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06745268 is an orally available, brain penetrant, potent and selective γ-secretase modulator. PF-06745268 induces robust and sustained reduction of brain amyloid-β42 (Aβ42) in rats.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable