P9953
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4,5-triphosphate, dioctanoyl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
lyophilized powder
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C25H50O22P4/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)41-15-17(43-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-42-51(39,40)47-22-20(28)23(44-48(30,31)32)25(46-50(36,37)38)24(21(22)29)45-49(33,34)35/h17,20-25,28-29H,3-16H2,1-2H3,(H,39,40)(H2,30,31,32)(H2,33,34,35)(H2,36,37,38)/t17-,20+,21+,22-,23+,24-,25-/m1/s1
Clé InChI
ANFYVAHJWGJYAT-QLCNXWICSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable