Documents
P8627
Sigma-Aldrich
D(−)3-Phosphoglyceric acid barium salt
~95%
About This Item
Formule linéaire :
C3H5O7PBa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Pureté
~95%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.[Ba].O[C@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba.H2O.2H/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;1H2;;/t2-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
WKDIHXKLDDUHFS-NNNLZWLESA-N
Produit comparable