OH83021331GB
Ohaus® Explorer® Analytical Balance
Model EX124, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 83021331GB
Plage de mesure de la capacité de pesée
120 g, resolution: 0.1 mg
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages